Documenti fondamentali
CF0038
Sigma-Aldrich
Difluoromethyl azide solution
(1.2 M in DME)
Sinonimo/i:
Azidodifluoromethane
About This Item
Formula condensata:
CHF2N3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
(1.2 M in DME)
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NC(F)F
InChI
1S/CHF2N3/c2-1(3)5-6-4/h1H
QPTUUTFPCXREEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Difluoromethyl azide dissolved in DME is a conveniently handled form of this rare fluorinated building block, opening a straightforward access to regioisomerically pure N-difluoromethyl triazoles using the conventional copper catalyzed alkyne-azide cycloaddition or the enamine-mediate azide-ketone [3+2] cycloaddition
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)