C8601
Z-Pro-OH
99%
Sinonimo/i:
Z-L-Proline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
tecniche
NMR: suitable
Colore
white
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a starting material to prepare aib-pro endothiopeptides of pharmacological importance.
- To prepare biologically significant fluorophore-labeled peptide tetramers or dimers.
- As a reactant to synthesize benzoxazole derived human neutrophil elastase (HNE) inhibitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3