C003
(R)-(−)-3-Quinuclidinyl benzilate
Sinonimo/i:
(R)-(−)-QNB, (R)-(−)-Quinuclidinyl-α-hydroxydiphenylacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(=O)O[C@H]1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H23NO3/c23-20(25-19-15-22-13-11-16(19)12-14-22)21(24,17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-10,16,19,24H,11-15H2/t19-/m0/s1
HGMITUYOCPPQLE-IBGZPJMESA-N
Informazioni sul gene
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Chrm3(24260)
Categorie correlate
Applicazioni
- Pharmacological agent used as muscarinic M3 antagonist for the inhaled treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)