Documenti fondamentali
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Quinuclidinol hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-3-Hydroxyquinuclidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Beilstein:
80123
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
344-350 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)