BR23728
BRAND® base for plastic bottle
size 1000 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23728
Diametro
94-96 mm
Misura
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with automatic burette Dr. Schilling.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23728-1EA | 4061831864724 |