27133
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE liner
white PTFE
Descrizione
Oversized for better sealing ability.
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
9 mm × 0.010 in.
Compatibilità
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
Categorie correlate
Applicazioni
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)