Documenti fondamentali
B56358
Sigma-Aldrich
3′-Bromoacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1-Acetyl-3-bromobenzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Beilstein:
507599
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.576 (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)