A10000
Acetone cyanohydrin
99%
Sinonimo/i:
α-Hydroxyisobutyronitrile, 2-Hydroxyisobutyronitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.3 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
H3PO4 as stabilizer (Europe)
sulfuric acid as stabilizer (US)
Limite di esplosione
11 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
82 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Densità
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)C#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,1-2H3
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cyanation reactions of aryl halides, aldehydes and alcohols.
- Stereospecific epoxide ring opening.
- Strecker reaction of α-amido sulfones to synthesize α-amino nitriles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A10000-100G | 4061836828219 |
A10000-100ML | 4061836832896 |
A10000-25G | |
A10000-1L | 4061836828226 |
A10000-2.5L | |
A10000-250ML | 4061836832919 |
A10000-4X1L | 4061836832933 |
A10000-500G | 4061836828240 |
A10000-5ML | 4061836832957 |
A10000-5G | 4061836828257 |