91220
Trichloroisocyanuric acid
technical, ≥95% (CHN)
Sinonimo/i:
TCICA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CHN)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
249-251 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?