236357
3-Hydroxypropionitrile
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
922 °F
Limite di esplosione
12.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
228 °C (lit.)
Punto di fusione
−46 °C (lit.)
Solubilità
diethyl ether: slightly soluble 2.3 % (w/w) at 15 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
carbon tetrachloride: insoluble(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy
- in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells
- as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter