8.18084
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Hydroxypropionitrile, ß-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
P. eboll.
228 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-46 °C
Temp. transizione
flash point 128 °C (DIN 51758)
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup