109924
3-Hydroxypropionitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
922 °F
Limite di esplosione
12.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Punto di fusione
−46 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitrile
Stringa SMILE
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Hydroxypropionitrile serves as an intermediate through nucleophilic addition or hydrogenation to synthesize heterocyclic rings, mercaptopropanoic acid, or cyclophosphamide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?