73328
Trimethylsilyl cyanide
technical, ≥95% (GC)
Sinonimo/i:
Cyanotrimethylsilane, TMSCN
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. ebollizione
114-117 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Cyanosilylation of carbonyl compounds using various catalysts.
- Synthesis of α-aminonitriles by one-pot, three-component Strecker reaction of ketones with various amines using Brønsted acid catalyst.
- Cyanation of aryl halides using palladium-complex as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?