Documenti fondamentali
675733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3Si13CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
114-117 °C
Punto di fusione
8-11 °C
Densità
0.801 g/mL at 20 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[13C]#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1
LEIMLDGFXIOXMT-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)