Documenti fondamentali
923354
Sigma-Aldrich
2-(6-((4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)methyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-2-yl)acetic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H31N3O5
Peso molecolare:
369.46
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CN1CC2(OC(CN3CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)CC2)C1)=O
InChI
MEFFAPJIYVLGRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(6-((4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)methyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-2-yl)acetic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
923389
923397
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)