919144
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 500 nm, 1 mg/mL in water
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in water
Fluorescenza
FWHM 20-28 nm
λem 500 nm
, quantum yield ≥50%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Reactive group: Carboxylic acid
Applicazioni
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Avvertenza
Do not freeze.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)