Documenti fondamentali
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
Sinonimo/i:
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H51O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.74
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)