902284
TyrannoPhos
Sinonimo/i:
Cyclopentylbis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine, Phosphine ligand for nickel catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C1=CC(P(C2=CC(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C2)C3CCCC3)=CC(C(C)(C)C)=C1)(C)C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)