902292
EvanPhos
≥95%
Sinonimo/i:
Biaryl phosphine ligand for Pd catalysis, Dicyclohexyl(2,6-dimethoxy-3-(2-methoxynaphthalen-1-yl)phenyl)phosphane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
131-133 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
P(C5CCCCC5)(C4CCCCC4)c1c(c(ccc1OC)c2c3c(ccc2OC)cccc3)OC
InChI
IJZUTUMBEYLTNN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Watch Professor Lipshutz talk about greener chemistry in this webinar: From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)