912476
(S)-AntPhos
≥97%
Sinonimo/i:
(S)-4-(Anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
Saggio
≥97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
P1(COc2c1c(ccc2)c3c4c(cc5c3cccc5)cccc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H23OP/c1-25(2,3)27-16-26-22-14-8-13-21(24(22)27)23-19-11-6-4-9-17(19)15-18-10-5-7-12-20(18)23/h4-15H,16H2,1-3H3
HKAWVLHXUZNLPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)