913472
(2S,2S′,3S,3S′)-WingPhos
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,2′S,3S,3′S)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Purezza ottica
ee: ≥99% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)