Documenti fondamentali
912964
Sigma-Aldrich
(R,R)-BABIBOP
≥97%
Sinonimo/i:
(3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.40
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
(R,R)-BABIBOP is a P-chiral biaryl biphosphorus ligand used in Pd, Cu, and Rh-catalyzed asymmetric hydrogenations.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Note legali
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient P-Chiral Biaryl Bisphosphorus Ligands for Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Jiang W, et al.
Chin. J. Chem. (2017)