Documenti
919551
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos
≥95%
Sinonimo/i:
1-((1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)-2-(1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H36O6P2
Peso molecolare:
506.51
Codice UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Punto di fusione
234-237 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
PAd2-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable precatalyst for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3