Documenti fondamentali
914592
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
Sinonimo/i:
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23ClN2O2S2
Peso molecolare:
410.98
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
135 °C (decomp.)
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Fmoc-Cystamine HCl is a valuable building block for the incorporation of disulfides. It possesses two terminal amino functional groups, one with a protecting group. This Fmoc-protected cleavable linker can also be used in the synthesis of chemical biology tools for cleavage under reducing conditions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)