30050
Cystamine dihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
powder
Punto di fusione
217-220 °C (dec.) (lit.)
~220 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
amine
disulfide
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as sulfhydryl modifying reagent
- in synthesis of monoclonal anti-prostate-specific membrane antigen antibody and A9 RNA aptamers-conjugated popcorn shape gold nanoparticles
- as internal standard in determination of total homocysteine
- in modification of gold nanorod surface by amine groups
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?