380474
2-Hydroxyethyl disulfide
technical grade
Sinonimo/i:
2,2′-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. ebollizione
158-163 °C/3.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-27 °C (lit.)
Densità
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCSSCCO
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-1-3-7-8-4-2-6/h5-6H,1-4H2
KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A chain extender in the preparation of waterborne self-healing polyurethane, which is used in leather coating.
- As a precursor in the synthesis of multifunctional initiator, which is used in the preparation of star polystyrenes by atom transfer radical polymerization of styrene.
- A starting material to prepare a disulfide-based branching agent. This branching agent is used to synthesize highly branched poly(2-hydroxypropyl methacrylate).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.