Documenti fondamentali
905070
Sigma-Aldrich
[(TEEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H31ClN2Ni
Peso molecolare:
357.59
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
905070-250MG