901251
[2,2′-Bipyridine]-6-carboxylic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
PPA directing group
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Stringa SMILE
n1c(cccc1C(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H,(H,14,15)
ZQTILGDVDYWICD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901251-500MG | 4061835505418 |