Documenti fondamentali
742481
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(methoxycarbonyl)-2,2′-bipyridine, 4,4′-Dimethoxycarbonyl-2,2′-bipyridine, NSC 297840, [2,2′-Bipyridine]-4,4′-dicarboxylic acid 4,4′-dimethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 61.76%
hydrogen, 4.44%
nitrogen, 10.29%
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
208-212 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12N2O4/c1-19-13(17)9-3-5-15-11(7-9)12-8-10(4-6-16-12)14(18)20-2/h3-8H,1-2H3
HBWBVIDKBKOVEX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)