Documenti fondamentali
900066
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C/Argon Gas Mixture
ratio (1:99), ≥99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Isobutane-1-13C/Argon (RG) Gas Mixture
About This Item
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Stato
gas
Composizione
ratio (1:99)
Spostamento di massa
M+1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)