Z331767
BRAND® pipette
withdraw volume 3.5 mL (including bulb), graduations, 3 mL (subdivision 0.5 mL), drop quantity 22 per mL
Sinonimo/i:
BRAND Pipette, Pipetting System
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE-LD
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 3 mL (subdivision 0.5 mL)
Confezionamento
pack of 500
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 747760
withdraw volume measuring range
3.5 mL (including bulb)
Lunghezza
154 mm
D.E. puntale
3.2 mm
Descrizione generale
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)