Documenti fondamentali
XX1007615
Millipore
Vetrini per microscopio
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Vetrini da laboratorio, Vetrini per microscopio
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
glass fiber slide
Livello qualitativo
Altezza
7.6 cm (3 in.)
Larghezza
5.0 cm (2 in.)
Compatibilità
for use with Patch Test Kit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Un vetrino da microscopio è progettato per la raccolta di varie tipologie campione, come un intero esemplare, parti del corpo di un esemplare o sezioni istologiche, per scopi di catalogazione come di ricerca. Ha avuto ed ha un ruolo rilevante in campo storico, veterinario, forense e medico. Il vetrino per microscopio funge da accessorio per i portafiltri per la preparazione dei campioni.
Applicazioni
I vetrini da microscopio sono stati utilizzati per studi istologici di tessuti necrotici e di detriti epiteliali.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Thomas Schmid et al.
Polymers, 13(13) (2021-07-03)
Microscope slide collections represent extremely valuable depositories of research material in a natural history, forensic, veterinary, and medical context. Unfortunately, most mounting media of these slides deteriorate over time, with the reason for this not yet understood at all. In