Key Documents
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
96.5 °C
Stringa SMILE
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2