797138
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?