Documenti fondamentali
245844
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrimidine
95%
Sinonimo/i:
2-Bromopyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1ncccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromopyrimidine undergoes microwave-assisited aminocarbonylation at C-2 with palladium and Mo(CO)6.
Applicazioni
2-Bromopyrimidine was used in the synthesis of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid.
Undergoes microwave-assisited aminocarbonylation at C-2 with palladium and Mo(CO)6.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron Letters, 48, 2339-2339 (2007)
Gregory Hughes et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(17), 3069-3077 (2003-10-02)
New pyrimidine containing oligo(arylene)s, notably the pyrimidine-fluorene hybrid systems 13-16, have been synthesised by Suzuki cross-coupling methodology. An efficient synthesis of the key reagent 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid 10 from 2,7-dibromo-9,9-dihexylfluorene 9 is reported. Cross-coupling of 10 with two equivalents of 2-bromopyrimidine