79267
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~25% in H2O (1.68 M)
Sinonimo/i:
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
~25% in H2O (1.68 M)
Indice di rifrazione
n20/D 1.395
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?