Documenti fondamentali
B32602
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution
40 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium hydroxide, N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, N,N,N-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide, Triton B
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(OH)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.25
Beilstein:
3917256
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
40 wt. % in methanol
Densità
0.92 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution is a quaternary ammonium compound that is commonly used as a base in organic synthesis. It is also used as a base catalyst in some polymerization reactions.
Applicazioni
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution can be used as:     
  • A catalyst in the nitroaldol condensation reaction      
  • A structure-directing agent in the synthesis of high-silica aluminosilicate zeolite chabazite type zeolite by hydrothermal method      
  • A ionic liquid precursor for the fabrication of nanostructured ZnO particles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
R Daniel Peluffo et al.
The Journal of general physiology, 123(3), 249-263 (2004-02-26)
The effects of organic quaternary amines, tetraethylammonium (TEA) chloride and benzyltriethylammonium (BTEA) chloride, on Na,K pump current were examined in rat cardiac myocytes superfused in extracellular Na(+)-free solutions and whole-cell voltage-clamped with patch electrodes containing a high Na(+)-salt solution. Extracellular
M De Amici et al.
Il Farmaco; edizione scientifica, 42(6), 409-424 (1987-06-01)
The results of a pharmacological investigation on a series of meta-substituted benzyltrimethylammonium salts possessing an antimuscarinic activity are reported. Correlative analysis shows that the pharmacodynamic activity is a function of the hydrophobic-lipophilic parameter associated with the substituent.
L Sangeetha Vedula et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 466(2), 260-266 (2007-08-07)
Trichodiene synthase is a terpenoid cyclase that catalyzes the cyclization of farnesyl diphosphate (FPP) to form the bicyclic sesquiterpene hydrocarbon trichodiene (89%), at least five sesquiterpene side products (11%), and inorganic pyrophosphate (PP(i)). Incubation of trichodiene synthase with 2-fluorofarnesyl diphosphate
Lena Edström et al.
Journal of chromatography. A, 1218(15), 1966-1973 (2010-10-05)
It has recently been demonstrated, using mathematical models, how peculiar overloaded band profiles of basic compounds are due to the local pH in the column when using low capacity buffers. In this study, overloaded peak shapes resulting after injection of
S Spiegel et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 56(11-12), 1057-1066 (2002-02-12)
Distinct concentration ranges of selected quaternary ammonium and phosphonium salts were elaborated to induce stimulatory or inhibitory effects, respectively, on photosynthetic reactions. By means of fluorescence induction measurements 3 different effects of alkylbenzyldimethylammonium chloride (ABDAC; zephirol) in chloroplast preparations from