715468
Barium tert-butoxide
85%
Sinonimo/i:
Barium di-t-butoxide
Saggio
85%
Stato
powder
Punto di fusione
>200 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Ba]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Ba/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
SLPLCLDJTNLWPW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst along with various phenolic ligands in the aldol reactions of amides with aldehydes and ketones.
- To prepare yttrium and copper metal complexes by reacting with Y(thd)3 and Cu(thd)2, where “thd” is 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione.
- As an initiator along with an alkyl lithium in the butadiene copolymerization reaction.
- In the iridium catalyzed allylic alkylation of non-stabilized enolates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
715468-10G | 4061833432921 |
715468-1G | 4061826734681 |