440698
Strontium isopropoxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Strontium diisopropoxide, Strontium isopropoxide
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
crystalline powder
Impiego in reazioni chimiche
core: strontium
Stringa SMILE
CC(C)O[Sr]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Sr/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
440698-25G | 4061833389805 |
440698-5G | 4061833490327 |