Key Documents
790982
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH3I
Peso molecolare:
142.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
contiene
copper as stabilizer
Concentrazione
2 M in tert-butyl methyl ether
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3