790184
Sodium 1-(trifluoromethyl)cyclopropanesulfinate
Sinonimo/i:
Baran TFCS-Na Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
287-292 °C
Gruppo funzionale
fluoro
sulfinic acid
Stringa SMILE
[O-]S(C1(CC1)C(F)(F)F)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H5F3O2S.Na/c5-4(6,7)3(1-2-3)10(8)9;/h1-2H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
IZLDENBRBYPDNY-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Simple Sulfinate Synthesis Enables C-H Trifluoromethylcyclopropanation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.