Documenti fondamentali
779911
Sigma-Aldrich
(RS)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
95%
Sinonimo/i:
(+/-)-QUINAP, QUINAP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H22NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Composizione
carbon, 81.7-87.7% elemental analysis
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5nccc6ccccc56
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)