565881
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
97%
Sinonimo/i:
Triisobutylphosphatrane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5020 (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.