Documenti fondamentali
710342
Sigma-Aldrich
TrixiePhos
97%
Sinonimo/i:
rac-2-(Di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H31P
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
144-148 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(c1ccc2ccccc2c1-c3cccc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24/h7-19H,1-6H3
QGBQGMHXBSLYLZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)