Documenti fondamentali
761281
Sigma-Aldrich
Chloro[(1,3,5,7-tetramethyl-5-phenyl-2,4,8-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H31ClNO3PPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
602.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
202-208 °C (decomposition)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.ClH.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
RMRMUXKLTCTPCF-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)