635936
N-Cyclohexylhydroxylamine
Sinonimo/i:
N-Hydroxycyclohexanamine, N-Hydroxycyclohexylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
139-140 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8H,1-5H2
GUQRKZPMVLRXLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Aldehyde-catalyzed intermolecular hydroamination
- Condensation reactions
- Preparation of cyclin-dependent kinase inhibitors selective for multiple cyclin-dependent kinases for potential use as antitumor agents
- Preparation of hydroxyurea derivatives as small molecule bradykinin B1 receptor antagonists
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2