Documenti fondamentali
694673
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H47O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
114-119 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1c(cc(Pc2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H47O2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31-13)28(4,5)6)33-20-17-23(29(7,8)9)26(32-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,33H,1-14H3
AZEBUSRDBBMQGF-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)