Documenti fondamentali
760609
Sigma-Aldrich
Isocyanatophosphonic dichloride
95%
Sinonimo/i:
Dichloroisocyanatophosphine oxide, Dichlorophosphinyl isocyanate, Dichlorophosphonylisocyanate, Dichlorophosphoryl isocyanate, Isocyanatophosphonic acid dichloride, Isocyanatophosphoryl dichloride, Phosphine oxide, dichloroisocyanato-, Phosphoric dichloride isocyanate, Phosphorisocyanatidic dichloride, Phosphoroisocyanatidic dichloride, Phosphoryl dichloride isocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CCl2NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
Densità
1.623 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClP(Cl)(=O)N=C=O
InChI
1S/CCl2NO2P/c2-7(3,6)4-1-5
QKPIQPBNFUNZSJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)