305596
tert-Butylphosphonic dichloride
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyldichlorophosphine oxide, tert-Butylphosphonyl dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
OQUGNSMOWJIYMO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)