Documenti fondamentali
707230
Sigma-Aldrich
tert-Butyldichlorophosphine solution
1.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
(1,1-Dimethylethyl)phosphonous dichloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9Cl2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.766 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • The preparation of Buchwald-type secondary phosphine oxide ligands
  • Asymmetric hydrogenation
Reactant for the synthesis of:
  • Alkali metal complexes
  • P-Stereogenic compounds via kinetic deprotonation
  • Ortho-trifluoromethylphenyl-substituted phosphines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)